Läs mer
Diversey™ ClearKlens Flow Detergent
Beskrivning
- Kraftig, hårt vattentolerant, lågskummande, formulerat flytande frätande rengöringsmedel för CIP-rengöring
- Används vid 0/7 till 7 % vikt/vikt vid temperaturer från omgivningstemperatur till °80 C, beroende på applikation, produktrester och vattnets hårdhet
- Speciellt formulerad för att ge skydd mot avlagringar under det sista sköljsteget
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| pH | >12 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Behållartyp | Kanister |
| Filtrerade | Ofiltrerad |
| Volym (metrisk) | 20 L |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Clearklens Flow VH20
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide