Läs mer
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 desinfektionsmedel
BIOPHARMA
Produktkod. 17613245
Change view
Volym (metrisk):
1 l
Beskrivning:
Endast för FI, NO, PL, PT, RU, SE
Produktkod. Volym (metrisk) Beskrivning
17613245 1 l Endast för FI, NO, PL, PT, RU, SE
1 options
Produktkod. 17613245 Leverantör Diversey™ Leverantörsnummer 101105069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00 SEK
    1793.05 SEK / 12 L
    Save 211.95 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-04-2027
Färdigt att använda desinfektionsmedel för icke-porösa hårda ytor och handskar
ClearKlens IPA är ett icke-sterilt, färdigt att använda desinfektionsmedel för Life Science-industrin. Det används som allmänt desinfektionsmedel i mellanskift och terminal. ClearKlens IPA är baserad på 70% isopropylalkohol. ClearKlens IPA finns som 500 ml triggerspray och som 1 L flaska eller 5 L behållare.
Nyckelegenskaper
  • ClearKlens IPA är en snabbverkande desinfektionsspray för användning i mellanskift och terminal desinfektion.
  • Den har ett brett spektrum av effekt mot de flesta vegetativa former av mikroorganismer.
  • ClearKlens IPA är säkert att använda på ytor i kontakt med livsmedel och avdunstar snabbt och lämnar inga rester. Den är lämplig för desinfektion av alkoholsäkra ytor, maskiner och komponenter (transportörer, fyllmedel, flaskkontrollanter, vattenkänsliga komponenter etc.)
  • BPR godkänd förpackning och formulering
Fördelar
  • Filtrerad vid 0,2μ m
  • Färdig att använda
  • Effektiv bredspektrumaktivitet
  • Ej skummande
  • Lämplig för användning i fuktkänsliga områden
  • Avdunstar lätt och lämnar inga rester
Specifikationer
Produkttyp Ytdesinfektionsmedel
pH 6 till 9
Sterilitet Icke-steril
Sammansättning 70% IPA/30% avjoniserat vatten
Behållartyp Förseglad flaska med separata utlösare
Beskrivning Endast för FI, NO, PL, PT, RU, SE
Kvantitet 12/Cs.
Volym (metrisk) 1 l