Läs mer
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 sterilt desinfektionsmedel
Volym (metrisk):
900 ml
1 l
5 l
Beskrivning:
Endast för DK, FI, NO, SE
För GB, AT Endast , BE, CH, DE, FR, NL
Förpackningsstorlek:
10 L
5.4 L
Beskrivning
ClearKlens IPA är ett färdigt desinfektionsmedel för renrumsindustrin inom Life Sciences. ClearKlens IPA är baserad på 70% isopropylalkohol. ClearKlens IPA finns som 900 ml påse i flasktriggerspray och som 1 L flaska eller 5 L behållare. Flaskan på 900 ml har filtrerats till 0,2μ m och bestrålad. 1 L/5 L har filtrerats till 0,2μ m och aseptiskt fylld.
Nyckelegenskaper
- ClearKlens IPA är en lösning av 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten för injektion (USP kvalitet).
- ClearKlens IPA är en färdig att använda produkt för desinfektion av arbetsytor och processutrustning i renrum
- ClearKlens IPA 900 mL triggerspray är en antisugande ryggpåse i flaska leveranssystem för att eliminera produktkontamination under användning.
- BPR godkänd förpackning och formulering
- Dubbelpås för enkel förflyttning till renrummet.
Fördelar
- Färdig att använda
- 0,2μ m filtrerad
- Gammabestrålad/aseptiskt fylld och dubbelförpackad
- Detex märkt för bevis på bestrålning
- Dubbelpås för enkel förflyttning till renrummet
- Luktfri och icke fläckande
- Brett spektrum av verksamhet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ytdesinfektionsmedel |
| pH | 6 till 9 |
| Sterilitet | Sterila |
| Sammansättning | 70 % IPA/30 % WFI USP |
| Behållartyp | Trigger sprayflaska |
| Beskrivning | För GB, AT Endast , BE, CH, DE, FR, NL |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Volym (metrisk) | 1 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ClearKlens IPA VH1
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: propan-2-ol
Varje tomt är försedd med: Analyscertifikat, sterilitetsintyg, bestrålningsintyg