Läs mer
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 sterilt desinfektionsmedel
Produktkod. 17683235
Change view
Volym (metrisk):
900 ml
1 l
5 l
Beskrivning:
Endast för DK, FI, NO, SE
Endast för ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI
För GB, AT Endast , BE, CH, DE, FR, NL
Förpackningsstorlek:
10 L
5.4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Beskrivning Förpackningsstorlek
17683235 900 ml Endast för ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI 5.4 L
17663235 5 l Endast för DK, FI, NO, SE -
17693235 900 ml Endast för DK, FI, NO, SE 5.4 L
17673235 1 l För GB, AT Endast , BE, CH, DE, FR, NL 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17683235 Leverantör Diversey™ Leverantörsnummer 101105062
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Färdigt att använda sterilt ytdesinfektionsmedel baserat på IPA 70%
ClearKlens IPA is a ready to use disinfectant for the Life Sciences cleanroom industry. ClearKlens IPA is based on 70% isopropyl alcohol. ClearKlens IPA is available as 900 mL bag in bottle trigger spray, and as 1 L bottle or 5 L canister. The 900 mL bottle has been filtered to 0.2 μm and irradiated. The 1 L/5 L has been filtered to 0.2 μm and aseptically filled.
Key properties
  • ClearKlens IPA is a solution of 70% isopropyl alcohol and 30% water for injection (USP quality).
  • ClearKlens IPA is a ready to use product for the disinfection of work surfaces and process equipment in cleanrooms
  • ClearKlens IPA 900 mL trigger spray is an antisuck back- bag in bottle delivery system to eliminate product contamination during use.
  • BPR approved pack and formulation
  • Double bagged for easy transfer into the cleanroom.
Benefits
  • Ready to use
  • 0.2 μm filtered
  • Gamma irradiated/aseptically filled and double bagged
  • Detex labelled for proof of irradiation
  • Double bagged for easy transfer into the cleanroom
  • Odorless and Non tainting
  • Broad spectrum of activity
Specifikationer
Produkttyp Surface Disinfectant
pH 6 to 9
Sterilitet Sterile
Sammansättning 70% IPA/30% WFI USP
Behållartyp Bag in Bottle
Beskrivning Endast för ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI
Kvantitet 6/Cs.
Volym (metrisk) 900 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • ClearKlens IPA VH1
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol
Varje tomt är försedd med: Analyscertifikat, sterilitetsintyg, bestrålningsintyg