Läs mer
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 sterilt desinfektionsmedel
BIOPHARMA
Produktkod. 17693235
Change view
Volym (metrisk):
900 ml
1 l
5 l
Beskrivning:
Endast för DK, FI, NO, SE
Endast för ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI
För GB, AT Endast , BE, CH, DE, FR, NL
Förpackningsstorlek:
10 L
5.4 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Beskrivning Förpackningsstorlek
17693235 900 ml Endast för DK, FI, NO, SE 5.4 L
17663235 5 l Endast för DK, FI, NO, SE -
17683235 900 ml Endast för ES, GB, IE, IT, PT, RU, SI 5.4 L
17673235 1 l För GB, AT Endast , BE, CH, DE, FR, NL 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17693235 Leverantör Diversey™ Leverantörsnummer 101105064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2178.00 SEK
    1950.31 SEK / 5.4 L
    Save 227.69 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-04-2027
Färdigt att använda sterilt ytdesinfektionsmedel baserat på IPA 70%
ClearKlens IPA är ett färdigt desinfektionsmedel för renrumsindustrin inom Life Sciences. ClearKlens IPA är baserad på 70% isopropylalkohol. ClearKlens IPA finns som 900 ml påse i flasktriggerspray och som 1 L flaska eller 5 L behållare. Flaskan på 900 ml har filtrerats till 0,2μ m och bestrålad. 1 L/5 L har filtrerats till 0,2μ m och aseptiskt fylld.
Nyckelegenskaper
  • ClearKlens IPA är en lösning av 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten för injektion (USP kvalitet).
  • ClearKlens IPA är en färdig att använda produkt för desinfektion av arbetsytor och processutrustning i renrum
  • ClearKlens IPA 900 mL triggerspray är en antisugande ryggpåse i flaska leveranssystem för att eliminera produktkontamination under användning.
  • BPR godkänd förpackning och formulering
  • Dubbelpås för enkel förflyttning till renrummet.
Fördelar
  • Färdig att använda
  • 0,2μ m filtrerad
  • Gammabestrålad/aseptiskt fylld och dubbelförpackad
  • Detex märkt för bevis på bestrålning
  • Dubbelpås för enkel förflyttning till renrummet
  • Luktfri och icke fläckande
  • Brett spektrum av verksamhet
Specifikationer
Produkttyp Ytdesinfektionsmedel
pH 6 till 9
Sterilitet Sterila
Behållartyp Sprayflaska
Beskrivning Endast för DK, FI, NO, SE
Kvantitet 6/Cs.
Volym (metrisk) 900 ml
Varje tomt är försedd med: Analyscertifikat, sterilitetsintyg, bestrålningsintyg