Läs mer
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 sterilt desinfektionsmedel
BIOPHARMA
Produktkod. p-7224785
Change view
Volym (metrisk):
900 ml
1 l
5 l
Beskrivning:
Endast för DK, FI, NO, SE
För GB, AT Endast , BE, CH, DE, FR, NL
Förpackningsstorlek:
10 L
5.4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Beskrivning unitSize
17663235 5 l Endast för DK, FI, NO, SE -
17693235 900 ml Endast för DK, FI, NO, SE 5.4 L
17673235 1 l För GB, AT Endast , BE, CH, DE, FR, NL 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17663235 Leverantör Diversey™ Leverantörsnummer 101104904
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färdigt att använda sterilt ytdesinfektionsmedel baserat på IPA 70%
ClearKlens IPA är ett färdigt desinfektionsmedel för renrumsindustrin inom Life Sciences. ClearKlens IPA är baserad på 70% isopropylalkohol. ClearKlens IPA finns som 900 ml påse i flasktriggerspray och som 1 L flaska eller 5 L behållare. Flaskan på 900 ml har filtrerats till 0,2μ m och bestrålad. 1 L/5 L har filtrerats till 0,2μ m och aseptiskt fylld.
Nyckelegenskaper
  • ClearKlens IPA är en lösning av 70 % isopropylalkohol och 30 % vatten för injektion (USP kvalitet).
  • ClearKlens IPA är en färdig att använda produkt för desinfektion av arbetsytor och processutrustning i renrum
  • ClearKlens IPA 900 mL triggerspray är en antisugande ryggpåse i flaska leveranssystem för att eliminera produktkontamination under användning.
  • BPR godkänd förpackning och formulering
  • Dubbelpås för enkel förflyttning till renrummet.
Fördelar
  • Färdig att använda
  • 0,2μ m filtrerad
  • Gammabestrålad/aseptiskt fylld och dubbelförpackad
  • Detex märkt för bevis på bestrålning
  • Dubbelpås för enkel förflyttning till renrummet
  • Luktfri och icke fläckande
  • Brett spektrum av verksamhet
Specifikationer
Produkttyp Ytdesinfektionsmedel
pH 6 till 9
Sterilitet Sterila
Sammansättning 70 % IPA/30 % WFI USP
Behållartyp Kanister
Beskrivning Endast för DK, FI, NO, SE
Kvantitet 4 Pk.
Volym (metrisk) 5 l
Varje tomt är försedd med: Analyscertifikat, sterilitetsintyg, bestrålningsintyg