Läs mer
Diversey™ ClearKlens NTC tvättmedel
Beskrivning
- Mycket effektiv vid återvinningsrengöring i ett steg i hårt vatten med närvaro av mycket höga halter av produktrester
- Tar bort ett brett utbud av organiska och oorganiska produktrester
- Tål hårt vatten
- Avskummad vätska
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| pH | >12 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Behållartyp | Kanister |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Volym (metrisk) | 20 L |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Clearklens NTC VH18
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide