Läs mer
Diversey™ ClearKlens Plus tvättmedel
BIOPHARMA
Produktkod. 15330318
Change view
Volym (metrisk):
5 l
20 l
Förpackningsstorlek:
10 L
20 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15330318 20 l 20 L
15340318 5 l 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15330318 Leverantör Diversey™ Leverantörsnummer 7513376
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1551.00 SEK
    1055.31 SEK / 20 L
    Save 495.69 SEK
    31% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Rengör i allmänna applikationer inom olika industrier, inklusive läkemedel och kosmetika. Diversey ClearKlens Plus Detergent är ett koncentrerat, neutralt, högskummande flytande tvättmedel.
  • Koncentrerat, neutralt, högskummande flytande tvättmedel
  • Designad för allmänna tillämpningar
  • Skölj efter användning för att ta bort lösningar från produktens kontaktytor
Specifikationer
Form Vätska
pH ∼6
Sterilitet Icke-steril
Koncentration 0,1 till 1 %
Behållartyp Behållare
Filtrerade Ofiltrerat
Volym (metrisk) 20 l
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ClearKlens Plus VH5
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium alkylbenzenesulphonate, alcoholsC10-16, sodium hydroxide