Läs mer
Diversey™ ClearKlens Plus tvättmedel
BIOPHARMA
Product Code. 15340318
Change view
Click to view available options
Volym (metrisk):
5 l
20 l
Unit Size:
10 L
20 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volym (metrisk) Unit Size
15340318 5 l 10 L
15330318 20 l 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15340318 Supplier Diversey™ Supplier No. 7513374
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.20 SEK
    762.18 SEK / 10 L
    Save 120.02 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Rengör i allmänna applikationer inom olika industrier, inklusive läkemedel och kosmetika. Diversey ClearKlens Plus Detergent är ett koncentrerat, neutralt, högskummande flytande tvättmedel.
  • Koncentrerat, neutralt, högskummande flytande tvättmedel
  • Designad för allmänna applikationer
  • Skölj efter användning för att avlägsna lösningar från produktens kontaktytor
Specifications
Form Vätska
pH ∼6
Sterilitet Icke-steril
Koncentration 0.1 to 1%
Behållartyp Kanister
Filtrerade Ofiltrerad
Kvantitet 2 Pk.
Volym (metrisk) 5 l