Läs mer
Diversey™ ClearKlens Plus tvättmedel
Volym (metrisk):
5 L
20 L
Förpackningsstorlek:
10 L
20 L
Beskrivning
- Concentrated, neutral, high-foaming liquid detergent
- Designed for general purpose applications
- Rinse after use to remove solutions from product contact surfaces
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Liquid |
| pH | ∼6 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Koncentration | 0.1 to 1% |
| Behållartyp | Canister |
| Filtrerade | Unfiltered |
| Volym (metrisk) | 20 L |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ClearKlens Plus VH5
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sodium alkylbenzenesulphonate, alcoholsC10-16, sodium hydroxide