Läs mer
Diversey™ ClearKlens Plus VH5 S flytande tvättmedel
Produktkod. 17986110
Change view
Volym (metrisk):
30 ml
Produktkod. Volym (metrisk)
17986110 30 ml
1 options
Produktkod. 17986110 Leverantör Diversey™ Leverantörsnummer 101109135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14333.00 SEK
    12399.00 SEK / Paket med 100
    Save 1934.00 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
ClearKlens Plus är ett sterilt, koncentrerat, neutralt, högskummande flytande tvättmedel för biovetenskapsindustrin. Den används för manuell rengöring av processutrustning, golv och väggar i renrum.
  • ClearKlens Plus innehåller en koncentrerad blandning av högskummande rengöringsmedel och emulgeringsmedel
  • En balanserad neutral formulering är särskilt effektiv mot produktrester som finns i läkemedels- och kosmetikindustrin
  • Kan användas på de flesta typer av ytor, inklusive plast och mjuka metaller som aluminium
  • Förpackad i 30 ml dubbla påsar enhetsdoser, som har bestrålats med minst 25 kGy för säker överföring till renrum
  • Analyscertifikat (COA) för varje tillgänglig batch
Specifikationer
Produkttyp Flytande tvättmedel
Färgkodad Nej
Form Koncentrerad vätska
pH Neutral
Produktlinje ClearKlens
Doft Oparfymerad
Sterilitet Sterila
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Filtrerade Ej filtrerad
Brännbar Nej
Kvantitet 100 flaskor
Volym (metrisk) 30 ml
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ClearKlens Plus VH5
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium alkylbenzenesulphonate