Läs mer
Diversey™ ClearKlens Grundtvättmedel
BIOPHARMA
Produktkod. 15350318
Change view
Volym (metrisk):
20 l
Förpackningsstorlek:
20 L
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15350318 20 l 20 L
1 options
Produktkod. 15350318 Leverantör Diversey™ Leverantörsnummer 7513365
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1430.00 SEK
    1216.42 SEK / 20 L
    Save 213.58 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Tar bort värmebehandlad jord. Diversey ClearKlens Prime Detergent är ett medelhårt vattentolerant blandat frätande rengöringsmedel. Den används för CIP- och spraytvättapplikationer inom läkemedels-, kosmetik- och andra industrier.
  • Medelhårt vattentolerant, blandat frätande rengöringsmedel
  • Används för CIP-, spray- och maskintvättapplikationer
  • Används vid 1-5 % vikt/vikt koncentrationer
  • Koncentrationer upp till 16 % w/w kan användas för tunga applikationer
Specifikationer
Form Vätska
pH >11
Sterilitet Icke-steril
Filtrerade Ofiltrerad
Volym (metrisk) 20 l