Läs mer
Diversey™ ClearKlens Lös VH21 Tvättmedel
Beskrivning
- Balanserad blandning av anjoniska och nonjoniska ytaktiva ämnen i alkalisk lösning
- Tar bort oljor, fetter och fetter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och andra produktrester som finns inom läkemedels- och kosmetikindustrin
- ClearKlens Solve är för manuell rengöring av processutrustning, golv och väggar och skumapplikationer
- Mycket effektivt alkaliskt rengöringsmedel för svåra rengöringsuppgifter
- Kan användas på aluminium med försiktighet enligt anvisningarna
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| pH | <11 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Sammansättning | Alkaliskt skumtvättmedel |
| Mått (L x B x H) | 290 x 240 x 395 mm |
| Volym (metrisk) | 20 l |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ClearKlens Solve VH21
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: sodium alkylbenzenesulphonate, sodium cumenesulphonate, tetrasodium ethylene diamine tetraacetate, s