Läs mer
Diversey™ ClearKlens Spek tvättmedel
BIOPHARMA
Produktkod. 15360318
Change view
Volym (metrisk):
20 l
Förpackningsstorlek:
20 L
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15360318 20 l 20 L
1 options
Produktkod. 15360318 Leverantör Diversey™ Leverantörsnummer 7513359
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tar bort ett brett utbud av organisk smuts och förhindrar att avlagringar byggs upp i SIP-applikationer, vilket förbättrar rengöringsprestanda. Diversey ClearKlens Spek Detergent är ett lågskummande, frätande rengöringsmedel. Det tål hårt vatten.
  • Tar effektivt bort ett brett utbud av organisk jord
  • Förhindrar avlagringar i CIP-applikationer, vilket förbättrar rengöringsprestanda
  • Används i koncentrationer på 0,3 - 5 % vikt/vikt
  • Bör sköljas noggrant efter användning för att avlägsna rengöringsmedel från produktens kontaktytor
Specifikationer
Form Vätska
pH >12
Sterilitet Icke-steril
Filtrerade Ofiltrerad
Volym (metrisk) 20 l