Läs mer
Diversey™ ClearKlens Tego 2000 Desinfektionsmedel
BIOPHARMA
Produktkod. 15300328
Change view
Volym (metrisk):
20 l
Sterilitet:
Icke-steril
Modell:
VH25
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
20 L
Produktkod. Volym (metrisk) Sterilitet Modell Kvantitet Förpackningsstorlek
15300328 20 l Icke-steril VH25 1 st 20 L
1 options
Produktkod. 15300328 Leverantör Diversey™ Leverantörsnummer 7513381
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Rengör och desinficerar i sterila miljöer. De Diversey ClearKlens Tego 2000 Desinfektionsmedel är ett aktivt amfotärt desinfektionsmedel med ett brett aktivitetsspektrum. Detta mikrobiocida desinfektionsmedel kan appliceras med hjälp av en mopp eller trasa.
  • Desinfektionsmedel för hårda ytor baserat på amforetik
  • Levereras med intyg om analys, sterilitet och bestrålning där tillämpligt
Specifikationer
pH ∼7
Sterilitet Icke-steril
Filtrerade Ofiltrerad
Modell VH25
Kvantitet 1 st
Volym (metrisk) 20 l