Läs mer
Diversey™ ClearKlens Tego 2000 Desinfektionsmedel
Volym (metrisk):
20 l
Sterilitet:
Icke-steril
Modell:
VH25
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
20 L
Beskrivning
- Desinfektionsmedel för hårda ytor baserat på amforetik
- Levereras med intyg om analys, sterilitet och bestrålning där tillämpligt
Specifikationer
Specifikationer
| pH | ∼7 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtrerade | Ofiltrerad |
| Modell | VH25 |
| Kvantitet | 1 st |
| Volym (metrisk) | 20 l |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .