Läs mer
Fisherbrand™ Öronproppsdispenser i akryl
Produktkod. 11507473 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11507473 1 st Varje
1 options
Produktkod. 11507473
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1706.26 SEK
    1476.74 SEK / Paket med 1
    Save 229.52 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förblir stadigt och säkert medan botten lutar öppet för att dispensera produkten. Fisherbrand™ Öronproppsdispenser i akryl har ett flip-top lock för enkel påfyllning.
  • Genomskinlig akryl
  • Rymmer cirka 200 par öronproppar i skum.
  • Kan placeras på en bänkskiva eller väggmonteras (skruvar medföljer)
Specifikationer
Färg Genomskinlig grön
Djup (metriskt) 156 mm
Mått (D x B x H) Inredning 156 x 162 x 227 mm
Höjd (metrisk) 227 mm
Håller Cirka 200 par öronproppar i skum
Kvantitet 1 st
Bredd (metrisk) 162 mm
Med sladd Nej
Produkttyp Dispenser
Disponibel Återanvändbar
Dielektrisk Nej
Material Akryl
Montering Väggmonterbar
Vikbar Nej
Inkluderar Väggmonterade skruvar