Läs mer
Fisherbrand™ Tydligt Safe™ Dispenser i akryl med mjuka omslag
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dispenser |
| Färg | Klart |
| Djup (metriskt) | 156 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 156 x 162 x 227 mm |
| Bredd (metrisk) | 162 mm |
| Höjd (metrisk) | 227 mm |
| Håller | Skoskydd |
| Material | Akryl |
| Montering | Vägg- eller ytmontering |
| Antal fack | 1 |
| Visa mer |