Läs mer
Epredia™ ClearVue™ Täckglas Täckglas Täckglas
Produktkod. 12688186 Handla allt Epredia Produkter
Bredd (metrisk):
40 mm
50 mm
55 mm
Längd (metrisk):
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2
Produktkod. 12688186
Brand: Epredia™ A79210050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med Epredia™ ClearVue™ täcklapp. ClearVue™ magasin effektiviserar arbetsflödet för täckglas.
  • Gör integrationen i laboratoriet enkel
  • Skickas förladdade med 500 eller 575 lappar vardera
  • Sätts snabbt in i Epredia™ ClearVue™ täckglasögon utan avbrott i arbetsflödet
  • Kräver ingen manuell hantering av glas
  • Dispenserar ett rent täckglas varje gång
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Täckglasbehållare
För användning med (utrustning) Epredia ClearVue Täckglasögon
Kvantitet 2 x 500 Hoppers/Täckglas
Längd (metrisk) 24 mm
Tjocklek (metrisk) 0,16 till 0,19 mm (# 1,5)
Bredd (metrisk) 40 mm