Läs mer
Epredia™ ClearVue™ Täckglas Täckglas Täckglas
Handla allt Epredia Produkter
Bredd (metrisk):
40 mm
50 mm
55 mm
Längd (metrisk):
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2
Beskrivning
- Gör integrationen i laboratoriet enkel
- Skickas förladdade med 500 eller 575 lappar vardera
- Sätts snabbt in i Epredia™ ClearVue™ täckglasögon utan avbrott i arbetsflödet
- Kräver ingen manuell hantering av glas
- Dispenserar ett rent täckglas varje gång
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Täckglasbehållare |
| För användning med (utrustning) | Epredia ClearVue Täckglasögon |
| Kvantitet | 2 x 500 Hoppers/Täckglas |
| Längd (metrisk) | 24 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 0,16 till 0,19 mm (# 1,5) |
| Bredd (metrisk) | 55 mm |