Läs mer
Epredia™ ClearVue™ Fästelement
Produktkod. 11376790 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Lösningstyp:
Monteringsmedel, toluenbaserat
Monteringsmedel, xylenbaserat
Förpackningsstorlek:
0.95 L
Paket med 2
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Lösningstyp unitSize
11376790 Monteringsmedel, toluenbaserat Varje
11396790 Monteringsmedel, xylenbaserat 0.95 L
12766788 Monteringsmedel, xylenbaserat Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11376790 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 4211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    737.00 SEK
    555.12 SEK / Paket med 1
    Save 181.88 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Njut av kompatibilitet med en mängd olika automatiska täckglasögon för att passa alla labbmiljöer Epredia™ ClearVue™ Fästelement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Ljusgul
Produkttyp Mountant
Kvantitet 1 pt.
Lösningstyp Monteringsmedel, toluenbaserat
Formulering Toluen, akrylharts
Form Vätska