Läs mer
Epredia™ ClearVue™ Fästelement
Produktkod. 12766788 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Lösningstyp:
Monteringsmedel, toluenbaserat
Monteringsmedel, xylenbaserat
Förpackningsstorlek:
0.95 L
Paket med 2
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Lösningstyp Förpackningsstorlek
12766788 Monteringsmedel, xylenbaserat Paket med 2
11376790 Monteringsmedel, toluenbaserat Varje
11396790 Monteringsmedel, xylenbaserat 0.95 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12766788 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 4212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    892.00 SEK
    671.81 SEK / Paket med 2
    Save 220.19 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Njut av kompatibilitet med en mängd olika automatiska täckglasögon för att passa alla labbmiljöer Epredia™ ClearVue™ Fästelement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Ljusgul
Produkttyp Mountant
Kvantitet 1 pt.
Lösningstyp Monteringsmedel, xylenbaserat
Formulering Xylener (o-, m-, p-isomerer), akrylharts
Form Vätska