Läs mer
Honeywell™ Clearways Visir CV83P/CG
Produktkod. 12642733
Change view
Klart
Produktkod.
12642733 Klart
1 options
Produktkod. 12642733 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 1002359
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Endast visir; pannband säljs separat (12622733).
Säker, praktisk, ekonomisk integrerad visirmontering säkerställer extra skydd mot kemikalier.
  • Ekonomiskt utbytbara visir finns i polykarbonat.
  • Ger både styrka och hållbarhet.
  • Lättvikt
  • Bekväm för hela dagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EG-kategori PPE: 2, EC-certifikat: 0102, EG-intyg: 0086
Beskrivning Visir
Linsfärg Klart
Inkluderar Endast visir; pannband säljs separat.
Linsmaterial Polykarbonat