Läs mer
CLEC3B/Tetranectin Antibody, DyLight 550, R&D Systems™
Produktkod. 18048107 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18048107 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18048107 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP298345R
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
CLEC3B/Tetranectin Polyclonal specifically detects CLEC3B/Tetranectin in Mouse samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CLEC3B/Tetranectin
Användningsområden ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 550
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias C-type lectin domain family 3 member B, C-type lectin domain family 3, member B, DKFZp686H17246, Plasminogen kringle 4-binding protein, tetranectin (plasminogen binding protein), TNAtetranectin (plasminogen-binding protein), TNtetranectin
Värd art Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant CLEC3B/Tetranectin (P43025; Met1-Val202).
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7123
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus