Läs mer
Descrizione
CLEC9a Monoclonal specifically detects CLEC9a in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigen | CLEC9a |
| Användningsområden | CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | 7H11 |
| Konjugera | FITC |
| Utspädning | Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | C-type lectin domain family 9 member A, C-type lectin domain family 9, member A, DNGR1, HEEE9341, UNQ9341 |
| Värd art | Rat |
| Immunogen | RBL-2H3 rat basophilic leukemia cell line expressing mouse CLEC9a fused to an HA epitope, Accession # Q8BRU4 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?