Läs mer
CLEC9a Antibody (8F9), FITC, R&D Systems™
Produktkod. 18612119 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
18612119 100 μg
1 options
Produktkod. 18612119 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP308246F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6921.14 SEK
    6002.85 SEK / 100µL
    Save 918.29 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CLEC9a Monoclonal specifically detects CLEC9a in Human samples. It is validated for ELISA/Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CLEC9a
Användningsområden ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona 8F9
Konjugera FITC
Formulering PBS
Gene Alias C-type lectin domain family 9 member A, C-type lectin domain family 9, member A, DNGR1, HEEE9341, UNQ9341
Värd art Mouse
Immunogen RBL-2H3 cells expressing human CLEC9a fused to an HA epitope
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology, Stem Cells
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 283420
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG2a κ
Produktlinje Novus