Läs mer
Thermo Scientific™ CLED Agar / MacConkey Agar nr 3
Produktkod. 10097172
Change view
Beskrivning:
CLED Agar / MacConkey Agar nr 3
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Beskrivning Kvantitet unitSize
10097172 CLED Agar / MacConkey Agar nr 3 10/Pk. Paket med 10
1 options
Produktkod. 10097172 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5217E
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Identifiera urinpatogener tydligt och exakt med selektiv Thermo Scientific™ CLED Medium / MacConkey Agar Nr 3 bi-plattor.
Identifiera urinvägspatogener tydligt och exakt med hjälp av Thermo Scientific™ CLED Agar / MacConkey Agar Nr 3 kombinationsbiplattor. CLED (Cysteine Lactose Electrolyte Deficient) agar ger en värdefull icke-hämmande diagnostisk agar med god kolonial differentiering och tydliga diagnostiska egenskaper. Upptäck närvaron av Enterobacteriaceae med selektiv MacConkey-agar nr 3 samtidigt som Gram-positiva hämmas.
Kombinationen av två plattor av CLED-agar och MacConkey-agar nr 3 hjälper till att specifikt identifiera relevanta patogener som är involverade i urinvägsinfektioner (UTI).
  • Isolera, räkna upp och antagligen identifiera vanliga UVI-relaterade mikroorganismer
  • Identifiera graden av provkontamination
  • Förbättrad differentiering mellan koliforma bakterier och laktos- och icke-laktosfermentorer
  • Bekvämt färdigt att använda förberedda medier
Icke-selektiv CLED-agar stödjer tillväxten av vanliga urinvägspatogener och ger god kolonial differentiering med tydliga diagnostiska egenskaper. Det är elektrolytbrist för att förhindra svärmning av Proteus spp. Närvaron av viktiga föroreningar, såsom difteroider, laktobaciller och mikrokocker framkallas också tydligt, vilket ger en indikation på graden av kontaminering.
MacConkey Agar No. 3 är ett mycket selektivt medium lämpligt för detektion och isolering av Enterobacteriaceae som förekommer vid urinvägsinfektioner. På grund av inkluderingen av en speciellt framställd fraktion av gallsalter, förutom kristallviolett, ger mediet förbättrad differentiering mellan koliforma bakterier och icke-laktosjäsande organismer medan grampositiva kocker är fullständigt hämmade.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier.
Vänligen fråga. Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Beskrivning CLED Agar / MacConkey Agar nr 3
Formatera 90 mm biplåt
Produkttyp Agar
Fyll vikt 17,5 g± 5 %
Förpackningstyp Inslagna i en cellulosabaserad filmomslag
Kvantitet 10/Pk.