Läs mer
Clemastine Fumarate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clemastine Fumarate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H26ClNO.C4H4O4/c1-21(17-7-4-3-5-8-17,18-10-12-19(22)13-11-18)24-16-14-20-9-6-15-23(20)2;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-5,7-8,10-13,20H,6,9,14-16H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t20-,21-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 459.1813 |