Läs mer
Clemizole hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16493947
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
16493947 50 mg -
16448028 10 mg -
16440488 5 mg 5mg
16417806 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16493947 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY30234A
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Clemizole hydrochloride is an H1 histamine receptor antagonist, is found to substantially inhibit HCV replication. Clemizole hydrochloride is an inhibitor of TRPC5 channel. The IC50 of Clemizole hydrochloride for RNA binding by NS4B is 24 nM, whereas its EC50 for viral replication is 8 μM.
Clemizole hydrochloride is an H1 histamine receptor antagonist, is found to substantially inhibit HCV replication. Clemizole hydrochloride is an inhibitor of TRPC5 channel. The IC50 of Clemizole hydrochloride for RNA binding by NS4B is 24 nM, whereas its EC50 for viral replication is 8 μM.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Clemizole hydrochloride
CAS 1163-36-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H21Cl2N3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (92.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (55.20 mM; Need ultrasonic)
LEDER ClC1=CC=C(C=C1)CN2C(CN3CCCC3)=NC4=CC=CC=C24.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 362.3
Formel vikt 362.3
Procent renhet 99.24%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.