Läs mer
(±)-Clenbuterol 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313297
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313297 1 ml
1 options
Produktkod. 30313297 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11668560AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-Clenbuterol
CAS 37148-27-9
Analyt- eller komponentnamn (±)-Clenbuterol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H18 Cl2 N2 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]benzenemethanol, (RS)-Clenbuterol, (±)-Clenbuterol, 1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol, Clenbuterol, Monores, P 5369, Planipart, dl-Clenbuterol
InChI formel InChI=1S/C12H18Cl2N2O/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
IUPAC-namn 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 277.19
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 276.0796 g/mol