Läs mer
Clenbuterol-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clenbuterol-d9 |
| CAS | 129138-58-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C12 2H9 H9 Cl2 N2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]amino]methyl]benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18Cl2N2O/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.25 |
| Visa mer |