missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Clenbuterol-d9, TRC

Produktkod. 30357693
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30357693 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30357693 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5700001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Clenbuterol-d9
CAS 129138-58-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12 2H9 H9 Cl2 N2 O
Kvantitet 1 mg
Synonym 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[[1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3]amino]methyl]benzenemethanol
InChI formel InChI=1S/C12H18Cl2N2O/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]ethanol
Molekylvikt (g/mol) 286.25
Formel vikt 285.1361
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.