Läs mer
Clenbuterol Hydrochloride 1.0 mg/ml in Dimethyl Sulfoxide (as free base), LoGiCal
Produktkod. 30463365
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30463365 1 ml
1 options
Produktkod. 30463365 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1299.0029
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clenbuterol hydrochloride
CAS 21898-19-1
Analyt- eller komponentnamn Clenbuterol hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H18 Cl2 N2 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol hydrochloride, Clenasma, Clenbuterol hydrochloride, NAB 365, NAB 365Cl, Spiropent, Ventipulmin, Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, monohydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, 4-amino-alpha-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dichloro-, monohydrochloride (8CI), 4-Amino-alpha-(tert-butylaminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
Lösningstyp Single Solution
LEDER Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
IUPAC-namn 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol;hydrochloride
Lösningsmedel eller matris Dimethyl Sulfoxide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 313.65
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 312.0563 g/mol