Läs mer
Clenbuterol Hydrochloride, LoGiCal
Produktkod. 30460834
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460834 10 mg
1 options
Produktkod. 30460834 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1299.00
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clenbuterol hydrochloride
CAS 21898-19-1
Analyt- eller komponentnamn Clenbuterol hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H18 Cl2 N2 O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol hydrochloride, Clenasma, Clenbuterol hydrochloride, NAB 365, NAB 365Cl, Spiropent, Ventipulmin, Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-alpha-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, monohydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, 4-amino-alpha-[(tert-butylamino)methyl]-3,5-dichloro-, monohydrochloride (8CI), 4-Amino-alpha-(tert-butylaminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H18Cl2N2O.ClH/c1-12(2,3)16-6-10(17)7-4-8(13)11(15)9(14)5-7;/h4-5,10,16-17H,6,15H2,1-3H3;1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
IUPAC-namn 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 313.65
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 312.0563 g/mol