Läs mer
Clenbuterol-hydroxymethyl hydrochloride 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315791
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315791 1 ml
1 options
Produktkod. 30315791 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11668567AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clenbuterol-hydroxymethyl hydrochloride
CAS 37162-89-3
Analyt- eller komponentnamn Clenbuterol-hydroxymethyl hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H18 Cl2 N2 O2 . Cl H
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-α-[[(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, monohydrochloride (9CI)
InChI formel InChI=1S/C12H18Cl2N2O2.ClH/c1-12(2,6-17)16-5-10(18)7-3-8(13)11(15)9(14)4-7;/h3-4,10,16-18H,5-6,15H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CC(C)(CO)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
IUPAC-namn 2-[[2-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-hydroxyethyl]amino]-2-methylpropan-1-ol;hydrochloride
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 329.65
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 328.0512 g/mol