Läs mer
Clencyclohexerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clencyclohexerol |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20Cl2N2O2/c15-11-5-8(6-12(16)14(11)17)13(20)7-18-9-1-3-10(19)4-2-9/h5-6,9-10,13,18-20H,1-4,7,17H2 |
| Formel vikt | 318.0902 |
| Procent renhet | >95% |