Läs mer
Clenhexerol, TRC
Produktkod. 30134272
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134272 100 mg
30005170 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134272 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC572600100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38339-23-0
Molekylformel C14H22Cl2N2O
Molekylvikt (g/mol) 305.24
Synonym 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(1,1-dimethylbutyl)amino]methyl]benzenemethanol;
IUPAC-namn 1-(4-amino-3,5-diklorfenyl)-2-(2-metylpentan-2-ylamino)etanol
LEDER ClC1=C(N)C(Cl)=CC(C(O)CNC(C)(C)CCC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clenhexerol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H22Cl2N2O/c1-4-5-14(2,3)18-8-12(19)9-6-10(15)13(17)11(16)7-9/h6-7,12,18-19H,4-5,8,17H2,1-3H3
Formel vikt 304.1109