Läs mer
Clenisohexerol hydrochloride, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clenisohexerol Hydrochloride |
| CAS | 37158-48-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Clenisohexerol Hydrochloride |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C14 H22 Cl2 N2 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Clenisohexerol hydrochloride, Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-alpha-[[(1,1-dimethylbutyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 4-amino-3,5-dichloro-alpha-[[(1,1-dimethylbutyl)amino]methyl]-, monohydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22Cl2N2O.ClH/c1-4-5-14(2,3)18-8-12(19)9-6-10(15)13(17)11(16)7-9;/h6-7,12,18-19H,4-5,8,17H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CCCC(C)(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(2-methylpentan-2-ylamino)ethanol;hydrochloride |
| Visa mer |