Läs mer
Clenisopenterol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clenisopenterol Hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20Cl2N2O.ClH/c1-8(2)3-4-17-7-12(18)9-5-10(14)13(16)11(15)6-9;/h5-6,8,12,17-18H,3-4,7,16H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 326.0719 |
| Procent renhet | >95% |