Läs mer
Clenpenterol-(dimethyl-d6, propyl-d5) hydrochloride, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15907402 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15907402
Brand: Honeywell Fluka R101010MG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning Glass Bottle
CAS 1325559-11-2
Fysisk form Crystalline
Molekylformel C13D11H9Cl2N2O · HCl
MDL-nummer MFCD19704812
Industry Type Beta-agonists and Antagonists
Molekylvikt (g/mol) 338.75
Kvantitet 10 mg
Kvalitet Analytical Standard