Läs mer
Clenpenterol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clenpenterol hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20Cl2N2O.ClH/c1-4-13(2,3)17-7-11(18)8-5-9(14)12(16)10(15)6-8;/h5-6,11,17-18H,4,7,16H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 326.0719 |
| Procent renhet | >95% |