missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Clenproperol-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clenproperole D7 |
| CAS | 1173021-09-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11 2H7 H9 Cl2 N2 O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]methyl]benzenemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16Cl2N2O/c1-6(2)15-5-10(16)7-3-8(12)11(14)9(13)4-7/h3-4,6,10,15-16H,5,14H2,1-2H3/i1D3,2D3,6D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1-(4-amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.21 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?