Läs mer
Clenproperol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clenproperol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16Cl2N2O/c1-6(2)15-5-10(16)7-3-8(12)11(14)9(13)4-7/h3-4,6,10,15-16H,5,14H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 262.064 |
| Procent renhet | >95% |