Läs mer
Clenproperol, TRC
Produktkod. 30012823
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012823 25 mg
30004166 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012823 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC57300025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38339-11-6
Molekylformel C11 H16 Cl2 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 263.16
Synonym 4-Amino-3,5-dichloro-α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]benzenemethanol, 4-Amino-3,5-dichloro-α-[(isopropylamino)methyl]benzyl alcohol, Clenproperol, NAB 277
IUPAC-namn 1-(4-amino-3,5-diklorfenyl)-2-(propan-2-ylamino)etanol
LEDER CC(C)NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Clenproperol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H16Cl2N2O/c1-6(2)15-5-10(16)7-3-8(12)11(14)9(13)4-7/h3-4,6,10,15-16H,5,14H2,1-2H3
Formel vikt 262.064
Procent renhet >95%