missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cleomiscosin A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cleomiscosin A |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O8/c1-24-13-7-10(3-5-12(13)22)17-15(9-21)26-20-18-11(4-6-16(23)27-18)8-14(25-2)19(20)28-17/h3-8,15,17,21-22H,9H2,1-2H3/t15-,17-/m1/s1 |
| Formel vikt | 386.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?