missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Clethodim Sulfone, TRC

Produktkod. 17904915
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17904915 10 mg
17960995 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17904915 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC57326010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 111031-17-5
Molekylformel C17 H26 Cl N O5 S
Molekylvikt (g/mol) 391.91
Synonym 2-Cyclohexen-1-one, 2-[1-[[(3-chloro-2-propenyl)oxy]imino]propyl]-5-[2-(ethylsulfonyl)propyl]-3-hydroxy- (9CI), 2-[1-[[(3-Chloro-2-propen-1-yl)oxy]imino]propyl]-5-[2-(ethylsulfonyl)propyl]-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-one, Clethodim sulfone
IUPAC-namn 2-[(E)-N-[(E)-3-chloroprop-2-enoxy]-C-ethylcarbonimidoyl]-5-(2-ethylsulfonylpropyl)-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one
LEDER CC\C(=N/OC\C=C\Cl)\C1=C(O)CC(CC(C)S(=O)(=O)CC)CC1=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Clethodim Sulfone
Analyt- eller komponentnamn Clethodim Sulfone
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C17H26ClNO5S/c1-4-14(19-24-8-6-7-18)17-15(20)10-13(11-16(17)21)9-12(3)25(22,23)5-2/h6-7,12-13,20H,4-5,8-11H2,1-3H3/b7-6+,19-14+
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 391.122
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.