Läs mer
Clethodim Sulfone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clethodim Sulfone |
| Analyt- eller komponentnamn | Clethodim Sulfone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26ClNO5S/c1-4-14(19-24-8-6-7-18)17-15(20)10-13(11-16(17)21)9-12(3)25(22,23)5-2/h6-7,12-13,20H,4-5,8-11H2,1-3H3/b7-6+,19-14+ |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Forensics |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 391.122 |