Läs mer
Clethodim Sulfoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clethodim Sulfoxide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26ClNO4S/c1-4-14(19-23-8-6-7-18)17-15(20)10-13(11-16(17)21)9-12(3)24(22)5-2/h6-7,12-13,20H,4-5,8-11H2,1-3H3/b7-6+,19-14+ |
| Formel vikt | 375.1271 |