Läs mer
Cletoquine-d4 oxalat, TRC
Produktkod. 30356145
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30356145 10 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30356145 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC57350210MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cletoquine-d4 Oxalate
CAS 1216461-57-2
Molekylformel C18H20D4ClN3O5
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-[[4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]-1,1,2,2-tetradeuteriopentyl]amino]ethanol oxalate, 2-[[4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl-1,1,2,2-d4]amino]ethanol ethanedioate (1:1), Cletoquine-d4 oxalate, Desethylhydroxychloroquine-d4 oxalate, Desethylhydroxychloroquine-D4 (1,4-diaminopentyl-1,1,2,2-D4) oxalate
InChI formel InChI=1S/C16H22ClN3O.C2H2O4/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16;3-1(4)2(5)6/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20);(H,3,4)(H,5,6)/i2D2,7D2;
LEDER [2H]C([2H])(CC(C)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12)C([2H])([2H])NCCO.OC(=O)C(=O)O
IUPAC-namn 2-[[4-[(7-klorokinolin-4-yl)amino]-1,1,2,2-tetradeuteriopentyl]amino]etanol; oxalsyra
Molekylvikt (g/mol) 401.88