Läs mer
Cletoquine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cletoquine Hydrochloride |
| CAS | 159358-29-9 |
| Molekylformel | C16 H22 Cl N3 O • x HCl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-[[4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]pentyl]amino]-ethanol Hydrochloride,2-((4-((7-Chloroquinolin-4-yl)amino)pentyl)amino)ethanol Hydrochloride,Hydroxychloroquine Sulfate EP Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C16H22ClN3O.ClH/c1-12(3-2-7-18-9-10-21)20-15-6-8-19-16-11-13(17)4-5-14(15)16;/h4-6,8,11-12,18,21H,2-3,7,9-10H2,1H3,(H,19,20);1H |
| LEDER | ClC1=CC2=NC=CC(NC(C)CCCNCCO)=C2C=C1.[xHCl] |
| IUPAC-namn | 2-((4-((7-chloroquinolin-4-yl)amino)pentyl)amino)ethan-1-ol hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 307.82 |
| Formel vikt | 307.15 |